Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-D-lysine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nɑ-Boc-D-lysine, Boc-D-Lys-OH
B3083-1G B3083-5G
TCIAB3083-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB3083-1G TCIAB3083-5G
Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-D-lysine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nalpha-(tert-Butoxycarbonyl)-D-lysine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₄
MW: 246,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00076956
Numéro CAS: 106719-44-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -23.0 deg (C=2, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité