N6-Benzoyladenosine ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B3093-1G B3093-5G
TCIAB3093-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB3093-1G TCIAB3093-5G
N6-Benzoyladenosine ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
N6-Benzoyladenosine
Formule: C₁₇H₁₇N₅O₅
MW: 371,35 g/mol
Point de fusion: 153°C
Numéro MDL: MFCD00056988
Numéro CAS: 4546-55-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -50.0 deg (C=1, DMSO)
Water max. 8.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité