N4-Benzoylcytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Benzoylcytidine
B3094-1G B3094-5G
TCIAB3094-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB3094-1G TCIAB3094-5G
N4-Benzoylcytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N4-Benzoylcytidine
Formule: C₁₆H₁₇N₃O₆
MW: 347,33 g/mol
Point de fusion: 240°C
Numéro MDL: MFCD00010572
Numéro CAS: 13089-48-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +43.0 to +48.0 deg (C=1, DMSO)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité