N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bz-DMT-dA, N-(9-((2R,4S,5R)-5-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-yl)benzamide
B3103-1G B3103-100MG
TCIAB3103-1GEA 217 EUR InStock
TCIAB3103-1G TCIAB3103-100MG
N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine ≥99.0% (par HPLC)
N6-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine
Formule: C₃₈H₃₅N₅O₆
MW: 657,73 g/mol
Point de fusion: 94°C
Numéro MDL: MFCD00010058
Numéro CAS: 64325-78-6
EINECS: 264-776-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -12.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité