1,4-Butanesultam ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Thiazinane 1,1-Dioxide
B3117-1G B3117-5G
TCIAB3117-1GEA 138 EUR InStock
TCIAB3117-1G TCIAB3117-5G
1,4-Butanesultam ≥98.0% (par GC)
1,4-Butanesultam
Formule: C₄H₉NO₂S
MW: 135,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038916
Numéro CAS: 37441-50-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité