Acide 4-(4-bromophényl)butanoïque ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Bromophenyl)butanoic acid
B3131-5G B3131-1G
TCIAB3131-5GEA 107 EUR InStock
TCIAB3131-5G TCIAB3131-1G
Acide 4-(4-bromophényl)butanoïque ≥98.0% (par GC)
Acide 4-(4-bromophényl)butanoïque
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Numéro MDL: MFCD00463170
Numéro CAS: 35656-89-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité