4-Bromo-N,N-3-trimethylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-N,N-dimethyl-m-toluidine
B3133-25G B3133-5G
TCIAB3133-25GEA 267 EUR InStock
TCIAB3133-25G TCIAB3133-5G
4-Bromo-N,N-3-trimethylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-N,N-3-trimethylaniline
Formule: C₉H₁₂BrN
MW: 214,11 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD01851099
Numéro CAS: 50638-50-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité