5-Bromo-2-adamantanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Bromoadamantan-2-one
B3154-1G B3154-5G
TCIAB3154-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAB3154-1G TCIAB3154-5G
5-Bromo-2-adamantanone ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-adamantanone
Formule: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321097
Numéro CAS: 20098-20-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité