1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride ≥96.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B3157-1G B3157-5G B3157-500MG
TCIAB3157-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB3157-1G TCIAB3157-5G TCIAB3157-500MG
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride ≥96.0% (par HPLC, azote total)
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
Formule: C₂₇H₃₉ClN₂
Numéro MDL: MFCD07369796
Numéro CAS: 258278-25-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité