β-methasone-21-acetate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9ɑ-Fluoro-11β,17ɑ,21-trihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-Acetate
B3165-1G B3165-5G
TCIAB3165-1GEA 102 EUR InStock
TCIAB3165-1G TCIAB3165-5G
β-methasone-21-acetate ≥98.0% (par HPLC)
Betamethasone-21-acetate
Formule: C₂₄H₃₁FO₆
MW: 434,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867462
Numéro CAS: 987-24-6
EINECS: 213-578-6
Merck Index: 14,01180
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité