O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B3168-25G B3168-5G
TCIAB3168-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB3168-25G TCIAB3168-5G
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine
Formule: C₂₂H₂₅NO₅
Numéro MDL: MFCD00037127
Numéro CAS: 71989-33-8
EINECS: 276-260-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +27.0 deg (C=1, EtOAc)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité