Biotin-PEG2-Amine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B3171-25MG B3171-100MG
TCIAB3171-25MGEA 90.2 EUR InStock
TCIAB3171-25MG TCIAB3171-100MG
Biotin-PEG2-Amine ≥98.0% (par HPLC)
Biotin-PEG2-Amine
Formule: C₁₆H₃₀N₄O₄S
MW: 374,50 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09264745
Numéro CAS: 138529-46-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8876fda8efe07142555df837d033dac5a4d46c14&vid=8876fda8efe07142555df837d033dac5a4d46c14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.90 to 16.10 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité