Biotin-PEG3-Amine ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B3172-25MG B3172-100MG
TCIAB3172-25MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAB3172-25MG TCIAB3172-100MG
Biotin-PEG3-Amine ≥95.0% (par HPLC)
Biotin-PEG3-amine
Formule: C₁₈H₃₄N₄O₅S
MW: 418,55 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09952640
Numéro CAS: 359860-27-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a42a7dfaf2c569468a968df7987295c1099c1915&vid=a42a7dfaf2c569468a968df7987295c1099c1915&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.30 to 14.30 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité