2-(Bromomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥90.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Bromomethyl)boronic Acid Pinacol Ester
B3199.0005 B3199-1G B3199-5G
TCIAB3199.0005EA 0 EUR InStock
TCIAB3199.0005 TCIAB3199-1G TCIAB3199-5G
2-(Bromomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥90.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Bromomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₇H₁₄BBrO₂
MW: 220,90 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09271779
Numéro CAS: 166330-03-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité