(S)-(-)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl, (S)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthalene
B3203-1G B3203-5G
TCIAB3203-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAB3203-1G TCIAB3203-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₂₄H₂₂O₄
MW: 374,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788935
Numéro CAS: 142128-92-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -90.0 to -95.0 deg (C=1,CHCl3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité