Bicalutamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((4-fluorophenyl)sulphonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-2-hydroxy-2-methylpropionamide
B3206-200MG B3206-1G
TCIAB3206-200MGEA 40.7 EUR InStock
TCIAB3206-200MG TCIAB3206-1G
Bicalutamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Bicalutamide
Formule: C₁₈H₁₄F₄N₂O₄S
MW: 430,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00869971
Numéro CAS: 90357-06-5
Merck Index: 14,01200
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité