O-tert-Butyl-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Tyr(tBu)-OH
B3212-1G B3212-5G
TCIAB3212-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB3212-1G TCIAB3212-5G
O-tert-Butyl-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC)
O-tert-Butyl-L-tyrosine
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037202
Numéro CAS: 18822-59-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -4.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité