4'-Bromo-2,2':6',2''-terpyridine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Bromo-alpha,alpha',alpha''-tripyridyl
B3219-1G B3219-5G
TCIAB3219-1GEA 270 EUR InStock
TCIAB3219-1G TCIAB3219-5G
4'-Bromo-2,2':6',2''-terpyridine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4'-Bromo-2,2':6',2''-terpyridine
Formule: C₁₅H₁₀BrN₃
MW: 312,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD06796965
Numéro CAS: 149817-62-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 135.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité