3-Bromothiéno[3,2-b]thiophène ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3226-1G B3226-200MG
TCIAB3226-1GEA 541 EUR InStock
TCIAB3226-1G TCIAB3226-200MG
3-Bromothiéno[3,2-b]thiophène ≥94.0% (par GC)
3-Bromothiéno[3,2-b]thiophène
Formule: C₆H₃BrS₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10000952
Numéro CAS: 25121-83-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité