Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidic Acid Benzyl Ester
B3234-5G B3234-1G
TCIAB3234-5GEA 536 EUR InStock
TCIAB3234-5G TCIAB3234-1G
Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate ≥98.0% (par GC)
Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate
Formule: C₁₅H₁₂F₃NO
MW: 279,26 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 952057-61-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité