O-Benzoyl-N-tert-butylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B3238-1G B3238-5G
TCIAB3238-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB3238-1G TCIAB3238-5G
O-Benzoyl-N-tert-butylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
O-Benzoyl-N-tert-butylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Point de fusion: 187°C
Numéro CAS: 66809-86-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité