cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-(BOC-amino)cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
B3249-5G B3249-25G
TCIAB3249-5GEA 113 EUR InStock
TCIAB3249-5G TCIAB3249-25G
cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,30 g/mol
Point de fusion: 169°C
Numéro MDL: MFCD01862294
Numéro CAS: 53292-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32a7a7ccb369cd83e621223e677c127ca45f7bcc&vid=32a7a7ccb369cd83e621223e677c127ca45f7bcc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité