3-Bromo-3-méthyl-2-butanone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Bromo-1-methylethyl Methyl Ketone
B3258-25G B3258-5G
TCIAB3258-25GEA 194 EUR InStock
TCIAB3258-25G TCIAB3258-5G
3-Bromo-3-méthyl-2-butanone ≥96.0% (par GC)
3-Bromo-3-méthyl-2-butanone
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité