L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-D-Phenylglycinol, (-)-N-Boc-D-α-phenylglycinol
B3270-1G B3270-5G
TCIAB3270-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB3270-1G TCIAB3270-5G
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237.3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274205
Numéro CAS: 102089-74-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -34.0 to -41.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité