tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Boc-DL-Prolinol, tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
B3273-1G B3273-5G
TCIAB3273-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB3273-1G TCIAB3273-5G
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD01456556
Numéro CAS: 170491-63-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité