Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyltriethoxysilane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B3282-1G B3282-25G B3282-5G
TCIAB3282-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB3282-1G TCIAB3282-25G TCIAB3282-5G
Benzyltriethoxysilane ≥96.0% (par GC)
Benzyltriethoxysilane


Formule: C₁₃H₂₂O₃Si
MW: 254,40 g/mol
Point d'ébullition: 248°C
Point d'éclair: 127°C
Numéro MDL: MFCD00026751
Numéro CAS: 2549-99-7
EINECS: 219-841-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité