4-Bromotetraphenylsilane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Bromophenyl)triphenylsilane
B3287-1G B3287-200MG
TCIAB3287-1GEA 242 EUR InStock
TCIAB3287-1G TCIAB3287-200MG
4-Bromotetraphenylsilane ≥96.0% (par GC)
4-Bromotetraphenylsilane
Formule: C₂₄H₁₉BrSi
MW: 415,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093371
Numéro CAS: 18737-40-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité