2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-én-4-one chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3291-25G B3291-5G
TCIAB3291-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB3291-25G TCIAB3291-5G
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-én-4-one chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-én-4-one chlorhydrate
Formule: C₁₁H₁₈N₂O
MW: 230,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD03428357
Numéro CAS: 151257-01-1
EINECS: 424-560-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité