Butenafine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B3293-1G B3293-5G
TCIAB3293-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB3293-1G TCIAB3293-5G
Butenafine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Butenafine hydrochloride
Formule: C₂₃H₂₇N
MW: 353,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00917064
Numéro CAS: 101827-46-7
Merck Index: 14,01518
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 213.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité