5-(4-Bromophenyl)-2-furaldehyde ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(4-Bromophenyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(4-Bromophenyl)furfural
B3295-1G B3295-5G
TCIAB3295-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB3295-1G TCIAB3295-5G
5-(4-Bromophenyl)-2-furaldehyde ≥94.0% (par GC)
5-(4-Bromophenyl)-2-furaldehyde
Formule: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00239387
Numéro CAS: 20005-42-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité