(+)-Benzotetramisole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-2-Phenyl-2,3-dihydrobenzo[d]imidazo[2,1-b]thiazole, (+)-BTM, (2R)-2,3-Dihydro-2-phenylimidazo[2,1-b]benzothiazole
B3296-1G B3296-200MG B3296-5G
TCIAB3296-1GEA 148 EUR InStock
TCIAB3296-1G TCIAB3296-200MG TCIAB3296-5G
(+)-Benzotetramisole ≥97.0% (par GC)
(+)-Benzotetramisole
Formule: C₁₅H₁₂N₂S
MW: 252,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD11112169
Numéro CAS: 885051-07-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité