(1E)-1-tert-Butoxy-1-(trimethylsilyloxy)propene ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3298-1G B3298-5G
TCIAB3298-1GEA 119 EUR InStock
TCIAB3298-1G TCIAB3298-5G
(1E)-1-tert-Butoxy-1-(trimethylsilyloxy)propene ≥92.0% (par GC)
(1E)-1-tert-Butoxy-1-(trimethylsilyloxy)propene
Formule: C₁₀H₂₂O₂Si
MW: 202,37 g/mol
Point d'ébullition: 53°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 72658-10-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité