(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3299-1G B3299-5G
TCIAB3299-1GEA 182 EUR InStock
TCIAB3299-1G TCIAB3299-5G
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09951967
Numéro CAS: 157528-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -33.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité