N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-D-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-D-phenylalanine
B3303-1G B3303-5G
TCIAB3303-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB3303-1G TCIAB3303-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079669
Numéro CAS: 57292-45-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -23.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité