1-Boc-3-pipéridone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
B3309-5G B3309-25G
TCIAB3309-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAB3309-5G TCIAB3309-25G
1-Boc-3-pipéridone ≥98.0% (par GC)
1-Boc-3-pipéridone
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631193
Numéro CAS: 98977-36-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Orange to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité