1,3-Bis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3319-25G B3319-5G
TCIAB3319-25GEA 110 EUR InStock
TCIAB3319-25G TCIAB3319-5G
1,3-Bis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥94.0% (par GC)
1,3-Bis(3,3,3-trifluoropropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisilazane
Formule: C₁₀H₂₁F₆NSi₂
MW: 325,45 g/mol
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00153070
Numéro CAS: 39482-87-6
EINECS: 254-470-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité