Benzaldehyde-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzaldehyde Tosylhydrazone
B3325-25G B3325-5G
TCIAB3325-25GEA 259 EUR InStock
TCIAB3325-25G TCIAB3325-5G
Benzaldehyde-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzaldehyde-p-toluenesulphonylhydrazone
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₂S
MW: 274,34 g/mol
Point de fusion: 130°C
Numéro MDL: MFCD00009644
Numéro CAS: 1666-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité