4-Benzyloxy-1,3-butanediol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3326-5G B3326-1G
TCIAB3326-5GEA 927 EUR InStock
TCIAB3326-5G TCIAB3326-1G
4-Benzyloxy-1,3-butanediol ≥97.0% (par GC)
4-Benzyloxy-1,3-butanediol
Formule: C₁₁H₁₆O₃
MW: 196,25 g/mol
Numéro CAS: 71998-70-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité