Enantate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Heptylic acid ethyl ester, Enanthic acid ethyl ester, Heptanoic acid ethyl ester, Ethyl heptanoate
A14729.22 A14729.36
A14729.22EA 31.4 EUR InStock
A14729.22 A14729.36
Enantate d'éthyle ≥98%
Enantate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 106-30-9 Molecular Formula: CH3(CH2)5CO2CH2CH3 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 66°(151°F) Refractive Index: 1.412 Melting Point: -66° Boiling Point: 188-189° Beilstein Reference: 1752311 Merck Reference: 14,3835 MDL No.: MFCD00009538
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 188…189 °C
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0.868
Point d'éclair: 66 °C (151 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009538
Numéro CAS: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 14,3835
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité