tert-Butyl propionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Propionic Acid tert-Butyl Ester
B3327-100G B3327-25G
TCIAB3327-100GEA 245 EUR InStock
TCIAB3327-100G TCIAB3327-25G
tert-Butyl propionate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl propionate
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Point d'éclair: 21°C
Numéro MDL: MFCD00009304
Numéro CAS: 20487-40-5
ONU: 1914
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité