5-Benzyloxy-2-bromo-4-methoxybenzoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Benzyloxy-2-bromo-p-anisic Acid
B3332-1G B3332-5G
TCIAB3332-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAB3332-1G TCIAB3332-5G
5-Benzyloxy-2-bromo-4-methoxybenzoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Benzyloxy-2-bromo-4-methoxybenzoic acid
Formule: C₁₅H₁₃BrO₄
MW: 337,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD03695499
Numéro CAS: 24958-42-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité