7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 7-(4-Bromobutoxy)-1,2,3,4-tetrahydro-2-oxoquinoline
B3333-5G B3333-1G
TCIAB3333-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB3333-5G TCIAB3333-1G
7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
7-(4-Bromobutoxy)-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Formule: C₁₃H₁₆BrNO₂
MW: 298,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD06658540
Numéro CAS: 129722-34-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe53784801e495c2dd8f923d4d2fea68d033806c&vid=fe53784801e495c2dd8f923d4d2fea68d033806c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité