[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Boc-(carboxymethoxy)amine, Boc-Aoa-OH, (Boc-aminooxy)acetic Acid
B3338-1G B3338-5G
TCIAB3338-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB3338-1G TCIAB3338-5G
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid
Formule: C₇H₁₃NO₅
MW: 191,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632027
Numéro CAS: 42989-85-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité