Baclofen ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butyric Acid, 4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
B3343-25G B3343-5G B3343-1G
TCIAB3343-25GEA 236 EUR InStock
TCIAB3343-25G TCIAB3343-5G TCIAB3343-1G
Baclofen ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Baclofen
Formule: C₁₀H₁₂ClNO₂
MW: 213,66 g/mol
Point de fusion: 208°C
Numéro MDL: MFCD00055143
Numéro CAS: 1134-47-0
EINECS: 214-486-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00937
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité