N6-Benzoyladenine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Benzamidopurine, N-(7H-Purin-6-yl)benzamide
B3344-25G B3344-5G
TCIAB3344-25GEA 250 EUR InStock
TCIAB3344-25G TCIAB3344-5G
N6-Benzoyladenine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N6-Benzoyladenine
Formule: C₁₂H₉N₅O
MW: 239,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037927
Numéro CAS: 4005-49-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=057902384a64a6bfe0a42fd0d1deb36307cb39e3&vid=cf3f3b5dd643e8a209483c5348f2dabd20d4e506&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 239.0 to 245.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité