4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B3345-25G B3345-5G
TCIAB3345-25GEA 148 EUR InStock
TCIAB3345-25G TCIAB3345-5G
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one ≥97.0% (par HPLC, azote total)
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
Formule: C₁₀H₈BrNO
Point de fusion: 257°C
Numéro MDL: MFCD03426152
Numéro CAS: 4876-10-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité