Enantate d'éthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14126800EA 63.3 EUR InStock
EHERC14126800
Enantate d'éthyle
Enantate d'éthyle
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 372 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009538
Numéro CAS: 106-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité