Bisdemethoxycurcumin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, 1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione, Didemethoxycurcumin, Bisdemethoxycucurmin
B3347-25G B3347-5G
TCIAB3347-25GEA 268 EUR InStock
TCIAB3347-25G TCIAB3347-5G
Bisdemethoxycurcumin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bisdemethoxycurcumin
Formule: C₁₉H₁₆O₄
MW: 308,33 g/mol
Point de fusion: 224°C
Numéro MDL: MFCD03419284
Numéro CAS: 24939-16-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité