3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3350-1G B3350-5G
TCIAB3350-1GEA 163 EUR InStock
TCIAB3350-1G TCIAB3350-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol
Formule: C6H6BrNO
MW: 188,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD03791312
Numéro CAS: 17282-02-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité