Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Benzyloxypurine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B3355-25G B3355-5G
TCIAB3355-25GEA 241 EUR InStock
TCIAB3355-25G TCIAB3355-5G
6-Benzyloxypurine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Benzyloxypurine


Formule: C₁₂H₁₀N₄O
MW: 226,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00213666
Numéro CAS: 57500-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité